2-Amino-4,6-dimethylnicotinamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR017-1G OR017-500MG
APOSOR017-1GEA 5350 SEK
APOSOR017-1G APOSOR017-500MG
2-Amino-4,6-dimethylnicotinamide
2-Amino-4,6-dimethylnicotinamide
Formel: C₈H₁₁N₃O
Smältpunkt: 172…174 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00138572
CAS nummer: 7144-20-9