3-Bromoisonicotinic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0167-25G OR0167-5G OR0167-100G
APOSOR0167-25GEA 530 SEK
APOSOR0167-25G APOSOR0167-5G APOSOR0167-100G
3-Bromoisonicotinic acid 98%
3-Bromoisonicotinic acid
Formel: C₆H₄BrNO₂
Smältpunkt: 234…238 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00040944
CAS nummer: 13959-02-9