5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR01668-1G OR01668-250MG
APOSOR01668-1GEA 1025 SEK
APOSOR01668-1G APOSOR01668-250MG
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Formel: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182.22 g/mol
Smältpunkt: 89…92 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00221068
CAS nummer: 38422-62-7