1-N-Boc-4-(4-pyridylmethylamino)piperidine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR01645-1G OR01645-5G OR01645-25G
APOSOR01645-1GEA 2675 SEK
APOSOR01645-1G APOSOR01645-5G APOSOR01645-25G
1-N-Boc-4-(4-pyridylmethylamino)piperidine 95+%
1-N-Boc-4-(4-pyridylmethylamino)piperidine
Formel: C₁₆H₂₅N₃O₂
Smältpunkt: 70…73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04114985
CAS nummer: 206274-24-0