3-Amino-3-methylbutanoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR01641-25G OR01641-5G OR01641-1G
APOSOR01641-25GEA 1200 SEK
APOSOR01641-25G APOSOR01641-5G APOSOR01641-1G
3-Amino-3-methylbutanoic acid
3-Amino-3-methylbutanoic acid
Formel: C5H11NO2
Smältpunkt: 232…233 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06245495
CAS nummer: 625-05-8