1,6-Naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR01633-1G OR01633-5G
APOSOR01633-1GEA 11300 SEK
APOSOR01633-1G APOSOR01633-5G
1,6-Naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
1,6-Naphthyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₂
Smältpunkt: 193 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07366468
CAS nummer: 1017793-59-7