3-Chloroadamantane-1-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR01607-1G OR01607-5G OR01607-10G
APOSOR01607-1GEA 650 SEK
APOSOR01607-1G APOSOR01607-5G APOSOR01607-10G
3-Chloroadamantane-1-carboxylic acid
3-Chloroadamantane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₅ClO₂
MW: 214.69 g/mol
Smältpunkt: 136…140 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00167831
CAS nummer: 34859-74-0