2-Nitrofenol
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR01570-25G OR01570-5G
APOSOR01570-25GEA 550 SEK
APOSOR01570-25G APOSOR01570-5G
2-Nitrofenol
2-Nitrofenol
Formel: C₆H₅NO₃
Kokpunkt: 214…216 °C
Smältpunkt: 44…48 °C
Densitet: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 108 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011688
CAS nummer: 88-75-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III