Imidazo[1,2-a]pyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR01549-1G OR01549-5G
APOSOR01549-1GEA 895 SEK
APOSOR01549-1G APOSOR01549-5G
Imidazo[1,2-a]pyrimidine
Imidazo[1,2-a]pyrimidine
Formel: C₆H₅N₃
MW: 119,1200 g/mol
Smältpunkt: 127…129 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06245377
CAS nummer: 274-95-3