3-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR01540-1G OR01540-250MG OR01540-5G
APOSOR01540-1GEA 310 SEK
APOSOR01540-1G APOSOR01540-250MG APOSOR01540-5G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel: C6H4BrN3
MW: 198,0200 g/mol
Smältpunkt: 191…196 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06245372
CAS nummer: 57948-41-1