Imidazo[1,2-a]pyrazine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR01539-5G OR01539-25G
APOSOR01539-5GEA 1550 SEK
APOSOR01539-5G APOSOR01539-25G
Imidazo[1,2-a]pyrazine 97%
Imidazo[1,2-a]pyrazine
Formel: C₆H₅N₃
MW: 119,1200 g/mol
Smältpunkt: 90…94 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06245371
CAS nummer: 274-79-3