3-Hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Hydroxypicolinaldehyde
OR0151-5G OR0151-1G OR0151-10G
APOSOR0151-5GEA 5450 SEK
APOSOR0151-5G APOSOR0151-1G APOSOR0151-10G
3-Hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
3-Hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
Formel: C₆H₅NO₂
Kokpunkt: 96…100 °C/30mmHg
Smältpunkt: 80…82 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06245505
CAS nummer: 1849-55-4