5-Bromobenzothiazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR015035-1G OR015035-25G OR015035-5G
APOSOR015035-1GEA 430 SEK
APOSOR015035-1G APOSOR015035-25G APOSOR015035-5G
5-Bromobenzothiazole 98%
5-Bromobenzothiazole
Formel: C₇H₄BrNS
Smältpunkt: 105…110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03001442
CAS nummer: 768-11-6