5-Pyridin-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR01503-1G OR01503-500MG
APOSOR01503-1GEA 1250 SEK
APOSOR01503-1G APOSOR01503-500MG
5-Pyridin-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-Pyridin-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C9H7N3O2
MW: 189,1708 g/mol
Smältpunkt: 300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05678901
CAS nummer: 374064-02-5