2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR014997-25G OR014997-5G
APOSOR014997-25GEA 290 SEK
APOSOR014997-25G APOSOR014997-5G
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride 98%
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride
Formel: C₅H₉ClN₂S
Smältpunkt: 273…274 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00012711
CAS nummer: 71574-33-9