4,6-Dichlorosalicylaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR014996-1G
OR014996-5G
APOSOR014996-1GEA
325
SEK
APOSOR014996-1G
APOSOR014996-5G
4,6-Dichlorosalicylaldehyde 98%
4,6-Dichlorosalicylaldehyde
Formel:
C₇H₄Cl₂O₂ Smältpunkt: 50…53 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00016590 CAS nummer: 78443-72-8 |