1-(4-tert-Butylphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0149-1G OR0149-5G OR0149-25G
APOSOR0149-1GEA 1950 SEK
APOSOR0149-1G APOSOR0149-5G APOSOR0149-25G
1-(4-tert-Butylphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
1-(4-tert-Butylphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol
Formel: C₁₆H₂₀N₂O
MW: 256,35 g/mol
Kokpunkt: 96…98 °C
Densitet: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03426054
CAS nummer: 849021-31-4