(S)-(+)-Camptothecin
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR014824-1G OR014824-5G
APOSOR014824-1GEA 325 SEK
APOSOR014824-1G APOSOR014824-5G
(S)-(+)-Camptothecin
(S)-(+)-Camptothecin
Formel: C₂₀H₁₆N₂O₄
Smältpunkt: 260 °C (dec.)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00081076
CAS nummer: 7689-03-4
UN: 1544
ADR: 6.1,III