4-Bromo-2,5-dimethoxytoluene 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0132-1G OR0132-250MG
APOSOR0132-1GEA 805 SEK
APOSOR0132-1G APOSOR0132-250MG
4-Bromo-2,5-dimethoxytoluene 97+%
4-Bromo-2,5-dimethoxytoluene
Formel: C₉H₁₁BrO₂
MW: 231,09 g/mol
Kokpunkt: 160 °C/30mmHg
Smältpunkt: 81…91 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00666999
CAS nummer: 13321-74-9