3-Bromobenzenesulphonamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0112-1G OR0112-5G
APOSOR0112-1GEA 260 SEK
APOSOR0112-1G APOSOR0112-5G
3-Bromobenzenesulphonamide
3-Bromobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,09 g/mol
Smältpunkt: 154…158 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00084903
CAS nummer: 89599-01-9