Ethyl-2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0092-1G OR0092-250MG OR0092-5G
APOSOR0092-1GEA 0 SEK
APOSOR0092-1G APOSOR0092-250MG APOSOR0092-5G
Ethyl-2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate 95%
Ethyl-2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₅NO₂S
MW: 261,34 g/mol
Smältpunkt: 72…74 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01763475
CAS nummer: 4815-37-6