3-Acetylcoumarin
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0090-5G OR0090-1G OR0090-10G
APOSOR0090-5GEA 410 SEK
APOSOR0090-5G APOSOR0090-1G APOSOR0090-10G
3-Acetylcoumarin
3-Acetylcoumarin
Formel: C₁₁H₈O₃
Smältpunkt: 119…122 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006853
CAS nummer: 3949-36-8