2,3-Dihydroxybenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0057-100G OR0057-25G OR0057-5G
APOSOR0057-100GEA 4775 SEK
APOSOR0057-100G APOSOR0057-25G APOSOR0057-5G
2,3-Dihydroxybenzoic acid
2,3-Dihydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₆O₄
Kokpunkt: 95…96 °C/0,5mmHg
Smältpunkt: 208…210 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002446
CAS nummer: 303-38-8
EINECS: 206-139-5