5-Chloro-2-nitrobenzamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0028-100G OR0028-25G OR0028-5G
APOSOR0028-100GEA 3350 SEK
APOSOR0028-100G APOSOR0028-25G APOSOR0028-5G
5-Chloro-2-nitrobenzamide
5-Chloro-2-nitrobenzamide
Formel: C₇H₅ClN₂O₃
MW: 200.58 g/mol
Smältpunkt: 157…160 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00017509
CAS nummer: 40763-96-0