2-Chloro-4-methoxyphenol
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR0024-25G
OR0024-5G
APOSOR0024-25GEA
345
SEK
APOSOR0024-25G
APOSOR0024-5G
2-Chloro-4-methoxyphenol
2-Chloro-4-methoxyphenol
Formel:
C₇H₇ClO₂ Smältpunkt: 39…44 °C Densitet: 1,153 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 85 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00070773 CAS nummer: 18113-03-6 EINECS: 242-007-3 |