5-Chloro-1-indanone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0020-25G OR0020-5G
APOSOR0020-25GEA 295 SEK
APOSOR0020-25G APOSOR0020-5G
5-Chloro-1-indanone
5-Chloro-1-indanone
Formel: C₉H₇ClO
MW: 166,61 g/mol
Kokpunkt: 124…125 °C/3mmHg
Smältpunkt: 94…98 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00041456
CAS nummer: 42348-86-7