5-Bromo-2-chlorophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0018-25G OR0018-5G OR0018-100G
APOSOR0018-25GEA 650 SEK
APOSOR0018-25G APOSOR0018-5G APOSOR0018-100G
5-Bromo-2-chlorophenol 98%
5-Bromo-2-chlorophenol
Formel: C₆H₄BrClO
MW: 207,45 g/mol
Kokpunkt: 234 °C
Smältpunkt: 55…58 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00672940
CAS nummer: 183802-98-4