1-Bromo-2-chlorobenzene 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Bromochlorobenzene
OR0017-100G OR0017-250G OR0017-25G
APOSOR0017-100GEA 535 SEK
APOSOR0017-100G APOSOR0017-250G APOSOR0017-25G
1-Bromo-2-chlorobenzene 99%
1-Bromo-2-chlorobenzene
Formel: C₆H₄BrCl
MW: 191,45 g/mol
Kokpunkt: 203…205 °C
Smältpunkt: –13 °C
Densitet: 1,649 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000532
CAS nummer: 694-80-4
EINECS: 211-775-1