2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: PBD, 2-([1,1-Biphenyl]-4-yl)-5-(4-(tert-butyl)phenyl)-1,3,4-oxadiazole, 2-(4-Biphenylyl)-5-(4-tert-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazole
OR0007-100G OR0007-250G
APOSOR0007-100GEA 1250 SEK
APOSOR0007-100G APOSOR0007-250G
2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole
Formel: C₂₄H₂₂N₂O
MW: 354,45 g/mol
Smältpunkt: 136…138 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00003101
CAS nummer: 15082-28-7
EINECS: 239-135-7