Zirconium 99,8%, klumpar
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
IN3898-100G IN3898-25G
APOSIN3898-100GEA 0 SEK
APOSIN3898-100G APOSIN3898-25G
Zirconium 99,8%, klumpar
Zirconium
Formel: Zr
Kokpunkt: 3580 °C
Smältpunkt: 1852 °C
Densitet: 6,506 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011303
CAS nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9