Diyttriumtrioxid 99.999%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
IN3865-100G
IN3865-25G
APOSIN3865-100GEA
4900
SEK
APOSIN3865-100G
APOSIN3865-25G
Diyttriumtrioxid 99.999%
Formel:
Y₂O₃ Kokpunkt: 4300 °C Smältpunkt: 2410 °C Densitet: 4,84 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011473 CAS nummer: 1314-36-9 EINECS: 215-233-5 |