Yttrium(III) chloride, vattenfri 99,9%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
IN3844-25G IN3844-5G
APOSIN3844-25GEA 2500 SEK
APOSIN3844-25G APOSIN3844-5G
Yttrium(III) chloride, vattenfri 99,9%
Yttrium(III) chloride
Formel: Cl₃Y
Kokpunkt: 1507 °C
Smältpunkt: 721 °C
Densitet: 2,67 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011470
CAS nummer: 10361-92-9
EINECS: 233-801-0