Yttrium 99,9%, pulver –40 mesh
Leverantör: Apollo Scientific
IN3826-5G
IN3826-10G
APOSIN3826-5GEA
4275
SEK
APOSIN3826-5G
APOSIN3826-10G
Yttrium 99,9%, pulver –40 mesh
Yttrium
Formel:
Y MW: 88,91 g/mol Kokpunkt: 2927 °C Smältpunkt: 1509 °C Densitet: 4,472 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011468 CAS nummer: 7440-65-5 |