Vanadium(III) chloride 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
IN3763-100G IN3763-25G IN3763-5G
APOSIN3763-100GEA 4725 SEK
APOSIN3763-100G APOSIN3763-25G APOSIN3763-5G
Vanadium(III) chloride 97%
Vanadium(III) chloride
Formel: Cl₃V
MW: 157,3 g/mol
Smältpunkt: 250 °C
Densitet: 3 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011454
CAS nummer: 7718-98-1
UN: 2475
ADR: 8,III