Tenn(II)klorid, vattenfri 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Stannous chloride, Tin dichloride
IN3644-100G IN3644-2.5KG IN3644-500G
APOSIN3644-100GEA 940 SEK
APOSIN3644-100G APOSIN3644-2.5KG APOSIN3644-500G
Tenn(II)klorid, vattenfri 98%
Tenn(II)klorid
Formel: SnCl₂
MW: 189.62 g/mol
Kokpunkt: 652 °C
Smältpunkt: 247 °C
Densitet: 3.95 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011241
CAS nummer: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861