Tulium(III)oxid 99.99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
IN3616-1G IN3616-5G
APOSIN3616-1GEA 1475 SEK
APOSIN3616-1G APOSIN3616-5G
Tulium(III)oxid 99.99%
Tulium(III)oxid
Formel: O₃Tm₂
Smältpunkt: 2425 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011285
CAS nummer: 12036-44-1