Thulium(III) chloride, vattenfri 99,9%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
IN3601-1G IN3601-5G
APOSIN3601-1GEA 1625 SEK
APOSIN3601-1G APOSIN3601-5G
Thulium(III) chloride, vattenfri 99,9%
Thulium(III) chloride
Formel: Cl₃Tm
MW: 275,29 g/mol
Smältpunkt: 821 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011283
CAS nummer: 13537-18-3