Terbium(III) chloride, vattenfri 99,9%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
IN3475-1G IN3475-5G
APOSIN3475-1GEA 1300 SEK
APOSIN3475-1G APOSIN3475-5G
Terbium(III) chloride, vattenfri 99,9%
Terbium(III) chloride
Formel: Cl₃Tb
MW: 265,28 g/mol
Smältpunkt: 588 °C
Densitet: 4,35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011258
CAS nummer: 10042-88-3
EINECS: 233-132-4