Terbium 99,9%, pulver –40 mesh
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
IN3457-1G IN3457-5G
APOSIN3457-1GEA 1275 SEK
APOSIN3457-1G APOSIN3457-5G
Terbium 99,9%, pulver –40 mesh
Terbium
Formel: Tb
Kokpunkt: 2800 °C
Smältpunkt: 1356 °C
Densitet: 8,27 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011256
CAS nummer: 7440-27-9
UN: 3178
ADR: 4.1,II