Tellur 99.999+%, klumpar
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
IN3433-100G
IN3433-500G
APOSIN3433-100GEA
3450
SEK
APOSIN3433-100G
APOSIN3433-500G
Tellur 99.999+%, klumpar
Tellurium
Formel:
Te MW: 127,6 g/mol Kokpunkt: 990 °C Smältpunkt: 449,5 °C Densitet: 6,24 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00134062 CAS nummer: 13494-80-9 UN: 3288 ADR: 6.1,III |