Strontium oxide 99,5%
Leverantör: Apollo Scientific
IN3373-100G IN3373-25G
APOSIN3373-100GEA 6500 SEK
APOSIN3373-100G APOSIN3373-25G
Strontium oxide 99,5%
Strontium oxide
Formel: SrO
MW: 103,62 g/mol
Smältpunkt: 2430 °C
Densitet: 4,7 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00049558
CAS nummer: 1314-11-0