Strontium chloride 99.999%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
IN3355-25G IN3355-5G
APOSIN3355-25GEA 1750 SEK
APOSIN3355-25G APOSIN3355-5G
Strontium chloride 99.999%
Strontium chloride
Formel: Cl₂Sr
MW: 158,53 g/mol
Smältpunkt: 873 °C
Densitet: 3,05 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011249
CAS nummer: 10476-85-4