Strontium bromide, vattenfri 99,9%
Leverantör: Apollo Scientific
IN3340-250G
IN3340-50G
APOSIN3340-250GEA
5900
SEK
APOSIN3340-250G
APOSIN3340-50G
Strontium bromide, vattenfri 99,9%
Strontium bromide
Formel:
Br₂Sr Smältpunkt: 643 °C Densitet: 4,216 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00049548 CAS nummer: 10476-81-0 |