Natriumjodid, vattenfri 99+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
IN3263-100G
IN3263-1KG
IN3263-250G
APOSIN3263-100GEA
600
SEK
APOSIN3263-100G
APOSIN3263-1KG
APOSIN3263-250G
Natriumjodid, vattenfri 99+%
Natriumjodid
Formel:
NaI Kokpunkt: 1304 °C Smältpunkt: 661 °C Densitet: 3,67 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003532 CAS nummer: 7681-82-5 EINECS: 231-679-3 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |