Natriumbromid, vattenfri 99.999%
Leverantör: Apollo Scientific
IN3259-25G IN3259-5G
APOSIN3259-25GEA 0 SEK
APOSIN3259-25G APOSIN3259-5G
Natriumbromid, vattenfri 99.999%
Sodium bromide
Formel: NaBr
MW: 102.89 g/mol
Kokpunkt: 1390 °C
Smältpunkt: 755 °C
Densitet: 3.21 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003475
CAS nummer: 7647-15-6
Merck Index: 13,08666