Discandiumtrioxid 99.99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Scandium oxide, Scandium (III) oxide
IN3148-1G IN3148-5G IN3148-25G
APOSIN3148-1GEA 1375 SEK
APOSIN3148-1G APOSIN3148-5G APOSIN3148-25G
Discandiumtrioxid 99.99%
Discandiumtrioxid
Formel: O₃Sc₂
Smältpunkt: 2485 °C
Densitet: 3,864 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011223
CAS nummer: 12060-08-1