Scandium(III) chloride, vattenfri 99,9%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
IN3133-1G IN3133-5G
APOSIN3133-1GEA 3675 SEK
APOSIN3133-1G APOSIN3133-5G
Scandium(III) chloride, vattenfri 99,9%
Scandium(III) chloride
Formel: Cl₃Sc
Smältpunkt: 960 °C
Densitet: 2,39 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011221
CAS nummer: 10361-84-9
EINECS: 233-799-1