Ruthenium 99,95%, pulver –200 mesh
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
IN3055-10G IN3055-2G
APOSIN3055-10GEA 15025 SEK
APOSIN3055-10G APOSIN3055-2G
Ruthenium 99,95%, pulver –200 mesh
Ruthenium
Formel: Ru
MW: 101,07 g/mol
Kokpunkt: 4900 °C
Smältpunkt: 2500 °C
Densitet: 12,45 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011207
CAS nummer: 7440-18-8
UN: 3089
ADR: 4.1,III