Rubidium bromide 99,9%
Leverantör: Apollo Scientific
IN3013-25G IN3013-100G
APOSIN3013-25GEA 2225 SEK
APOSIN3013-25G APOSIN3013-100G
Rubidium bromide 99,9%
Rubidium bromide
Formel: BrRb
Smältpunkt: 693 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011186
CAS nummer: 7789-39-1