Rhenium dioxide 99,9%
Leverantör: Apollo Scientific
IN2995-1G IN2995-5G
APOSIN2995-1GEA 2050 SEK
APOSIN2995-1G APOSIN2995-5G
Rhenium dioxide 99,9%
Rhenium dioxide
Formel: O₂Re
Smältpunkt: 1000 °C
Densitet: 11,4 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016305
CAS nummer: 12036-09-8